Learn More
N,N-Dimetildecanamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322686 25 g 25 g
11312686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08731.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14433-76-2 | C12H25NO | 199.338 g/mol
N,N-Dimethyldecanamide is used in pharmaceutical, agrochemicals, veterinary drug and intermediate for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetildecanamida se utiliza en productos farmacéuticos, agroquímicos, medicamentos veterinarios e intermedios para la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14433-76-2
Fórmula molecular C12H25NO
Peso molecular (g/mol) 199.338
Número MDL MFCD00043725
Clave InChI HNXNKTMIVROLTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decanamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethylcapramide, n,n-dimethylcapylamide, n,n-dimethyldecanoamide, unii-o29y6x2jez, n,n-dimethyldecan-1-amide, nn-dimethyldecanamide, n,n-dimethyl decanamide, o29y6x2jez, dimethyl capramide
PubChem CID 26690
Nombre IUPAC N,N-dimetildecanamida
SMILES CCCCCCCCCC(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyldecanamide
Punto de ebullición 110°C to 111°C (0.5 mmHg)
Índice de refracción 1.454
Cantidad 25 g
Beilstein 1906042
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.34
Porcentaje de pureza 98%