Learn More
N,N-Dimetilciclohexilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11363566 100 mL 100 ml
11353566 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14521.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-94-2 | C8H17N | 127.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-94-2
Fórmula molecular C8H17N
Peso molecular (g/mol) 127.231
Número MDL MFCD00003844
Clave InChI SVYKKECYCPFKGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylcyclohexylamine, cyclohexyldimethylamine, dimethylcyclohexylamine, n-cyclohexyldimethylamine, polycat 8, cyclohexanamine, n,n-dimethyl, dimethylamino cyclohexane, n,n-dimethylaminocyclohexane, n,n-dimethyl-n-cyclohexylamine, cyclohexylamine, n,n-dimethyl
PubChem CID 7415
ChEBI CHEBI:59022
Nombre IUPAC N,N-dimetilciclohexanamina
SMILES CN(C)C1CCCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylcyclohexylamine
Punto de fusión -60°C
Densidad 0.849
Punto de ebullición 160°C to 161°C
Temperatura de inflamación 39°C (102°F)
Índice de refracción 1.454
Cantidad 100 mL
Número UN UN2264
Beilstein 1919922
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.23
Porcentaje de pureza ≥98%