Learn More
Cloruro de N,N-dimetilcarbamotioico, Maybridge
Código de producto. 10072174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10072174 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10072174 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01644EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylcarbamothioic chloride
CAS 16420-13-6
Fórmula molecular C3H6ClNS
Número MDL MFCD00004919
Cantidad 25 g
Sinónimo dimethylthiocarbamoyl chloride, carbamothioic chloride, dimethyl, chloromethanethioyl dimethylamine, n,n-dimethylthiocarbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamothioic chloride, dimethylthiocarbamoylchloride, carbamoyl chloride, dimethylthio, carbamothioic chloride, n,n-dimethyl, dimethylthiocarbamyl chloride, dimethylthiocarbamic acid chloride
Clave InChI PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(Cl)=S
Nombre IUPAC Cloruro de N,N-dimetilcarbamotioilo
Peso molecular (g/mol) 123.60
PubChem CID 27871
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.61