Learn More
N,N-Dimetilbutiramida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327495 25 g 25 g
11317495 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05556.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 760-79-2 | C6H13NO | 115.176 g/mol
N,N-Dimethylbutyramide, is used as an organic intermediate, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetilbutiramida se utiliza como producto intermedio orgánico y farmacéutico.
Solubilidad
Muy soluble en agua (110 g/l) (25 °C).
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 760-79-2
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00015222
Clave InChI VIJUZNJJLALGNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylbutyramide, butanamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-n-butyramide, nn-dimethylbutyramide, butyramide, n,n-dimethyl, butanamide,n-dimethyl, butanamide,n,n-dimethyl, butanoic acid dimethylamide, nn-dimethylbutyramide, pract., wln: 3vn1&1
PubChem CID 12973
Nombre IUPAC N,N-dimetilbutanamida
SMILES CCCC(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylbutyramide
Punto de ebullición 80°C to 82°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.4425
Cantidad 25 g
Beilstein 1742172
Información de solubilidad Very Soluble in water (110g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 98%