Learn More
N,N-dimetilbencilamina (bencildimetilamina), TRC
Código de producto. 30336111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336111 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30336111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB27620050ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylbenzylamine(Benzyldimethylamine)
CAS 103-83-3
Fórmula molecular C9H13N
Cantidad 50 mL
Sinónimo N,N-Dimethylbenzenemethanamine, 4-[(Dimethylamino)methyl]styrene, Actiron NX 91, Ancamine BDMA, Araldite Accelerator 062, Araldite DY 062, BDMA, Benzyl-N,N-dimethylamine, DY 062, DY 62, Dabco BDMA, Desmorapid DB, Dimethylbenzylamine, Kaolizer 20, N,N-Dimethyl-N-benzylamine, N,N-Dimethylbenzenemethanamine, N-(Phenylmethyl)dimethylamine, N-Benzyl-N,N-dimethylamine, N-Benzyldimethylamine, NSC 5342, Sumicure BD, Y 27, [(Dimethylamino)methyl]benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
SMILES CN(C)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC N,N-dimetil-1-fenilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 135.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.1048