Learn More
N,N-dimetilbenzhidrilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylbenzhydrylamine |
| CAS | 5336-72-1 |
| Fórmula molecular | C15 H17 N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-α-phenylbenzenemethanamine, 1,1-Diphenyltrimethylamine, NSC 363 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17N/c1-16(2)15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-1,1-difenil-metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 211.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.1361 |