Learn More
N,N-Dimetilbencenoetanol Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30374908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30374908 50 g 50 g
30387646 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46132550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10275-21-5
Fórmula molecular C10 H15 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 185.6937
Sinónimo N,N-DMPEA
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-feniletanamina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylphenethylamine (hydrochloride)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0971