Learn More
N,N-Dimetilanilina, TRC
Código de producto. 30376386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30376386 250 mL -
30372663 50 mL -
30372269 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD464100250ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-69-7
Fórmula molecular C8 H11 N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Sinónimo Aniline, N,N-dimethyl- (8CI), N,N-Dimethylbenzenamine, (Dimethylamino)benzene, Accelerator NL 63-100, DMA, Dimethylaniline, Dimethylphenylamine, EP 210, N,N-Dimethylaminobenzene, N,N-Dimethylaniline, N,N-Dimethylphenylamine, NL 63-10P, NSC 7195, Versneller NL 63/10
Nombre IUPAC N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylaniline
Cantidad 250 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0891