Learn More
N,N-dimetilanilina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylaniline-d6 |
| CAS | 4019-61-8 |
| Fórmula molecular | C8 D6 H5 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzenamine, N,N-di(methyl-d3)- (9CI, ACI), Aniline, N,N-di(methyl-d3)- (7CI, 8CI), N,N-Di(methyl-d3)benzenamine (ACI), N,N-Bis(trideuteriomethyl)aniline, N,N-Dimethyl-d6-aniline, N,N-Dimethylaniline-d6, N,N-Dimethylaniline-d6, N,N-Dimethylaniline-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Di(methyl-d3)aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(c1ccccc1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 127.217 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.127 |