Learn More
N,N-dimetilanilina-d3 (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylaniline-D3 (N-methyl-D3) |
| CAS | 88889-00-3 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H8 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzenamine, N-methyl-N-(methyl-d3)- (9 CI, ACI), N-Methyl-N-(methyl-d3)benzenamine (ACI), N-Methyl-N-(methyl-d3)aniline, N,N-Dimethylaniline-d3 (N-methyl-d3), N,N-Dimethylaniline-D3 (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 124.198 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.108 g/mol |
| Mostrar más |