Learn More
N,N-dimetilanilina-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylaniline-d11 |
| CAS | 85785-00-8 |
| Fórmula molecular | C8 D11 N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzen-d5-amine','N,N-di(methyl-d3)- (9CI), Aniline-d5','N,N-di(methyl-d3)- (6CI), N,N-Dimethylaniline-d11, N,N-Dimethylaniline-D11, N,N-Di(methyl-d3)aniline-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N,N-bis(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 132.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.1582 |