Learn More
N,N-dimetilanilina-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylaniline-d11 |
| CAS | 85785-00-8 |
| Fórmula molecular | C8 D11 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(N(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N,N-bis(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 132.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.1582 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |