Learn More
N,N-Dimetilaminoetanol Fosfato (~70%), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylaminoethanol Phosphate |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H12NO4P/c1-5(2)3-4-9-10(6,7)8/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0504 |