Learn More
N,N-Dimetilamidino Urea, TRC
Código de producto. 30374886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374886 250 mg
30369586 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD471205250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98026-16-5
Fórmula molecular C4H10N4O
Peso molecular (g/mol) 130.15
Sinónimo N-[(Dimethylamino)iminomethyl]Urea, N3-Desamidino,N3-carbamoyl Metformin, N3-Desamidino,N3-hydroxyimidoyl Metformin, Metformin Hydroxy Analog
Nombre IUPAC (N,N-dimetilcarbamimidil)urea
SMILES NC(NC(N(C)C)=N)=O≫N=C(O)NC(N(C)C)=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylamidino Urea
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C4H10N4O/c2*1-8(2)3(5)7-4(6)9/h2*1-2H3,(H4,5,6,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.09