Learn More
Clorhidrato de N,N-dimetilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylalanine Hydrochloride |
| CAS | 16708-13-7 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O2 . H Cl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-4(5(7)8)6(2)3;/h4H,1-3H3,(H,7,8);1H |
| SMILES | Cl.CC(N(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(dimetilamino)propanoico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 153.607 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.056 |