Learn More
N,N-dimetilacrilamida, TRC
Código de producto. 30371712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371712 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30371712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47113810G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylacrylamide
CAS 2680-03-7
Fórmula molecular C5H9NO
Cantidad 10 g
Sinónimo N,N-Dimethyl-2-propenamide, DMAA, DMAC, N,N-Dimethylpropenamide, NSC 32613, NSC 35191
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO/c1-4-5(7)6(2)3/h4H,1H2,2-3H3
SMILES CN(C)C(=O)C=C
Peso molecular (g/mol) 99.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.0684