Learn More
N,N-dimetilacrilamida, TRC
Código de producto. 30371869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
30371869 1 g 1 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4711381G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylacrylamide
CAS 2680-03-7
Fórmula molecular C5H9NO
Cantidad 1 g
Sinónimo N,N-Dimethyl-2-propenamide, DMAA, DMAC, N,N-Dimethylpropenamide, NSC 32613, NSC 35191
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO/c1-4-5(7)6(2)3/h4H,1H2,2-3H3
SMILES CN(C)C(=O)C=C
Peso molecular (g/mol) 99.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.0684
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.