Learn More
N,N-dimetilacrilamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylacrylamide |
| CAS | 2680-03-7 |
| Fórmula molecular | C5H9NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N,N-Dimethyl-2-propenamide, DMAA, DMAC, N,N-Dimethylpropenamide, NSC 32613, NSC 35191 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO/c1-4-5(7)6(2)3/h4H,1H2,2-3H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)C=C |
| Peso molecular (g/mol) | 99.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 99.0684 |