Learn More
N,N-Dimetilacrilamida, 99 %, estabilizado con 500 ppm MEHQ, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11915481 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11379671 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432025000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2680-03-7 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2680-03-7
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Clave InChI YLGYACDQVQQZSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylacrylamide, 2-propenamide, n,n-dimethyl, acrylamide, n,n-dimethyl, acylamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-acrylamide, n,n-dimethyl-2-propenamide, dimethylamid kyseliny akrylove, nn-dimethylacrylamide, unii-as46jk7q6i, propenamide, n,n-dimethyl
PubChem CID 17587
Nombre IUPAC N,N-dimetilprop-2-enamida
SMILES CN(C)C(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylacrylamide
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9620g/mL
Punto de ebullición 80.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589nm)
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 0.962
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Estabilizante 500ppm (approximately)
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylacrylamide, stabilized with 500 ppm MEHQ
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.