Learn More
Acetal dimetílico de N,N-dimetilacetamida, téc. 90 %, estabilizado con 5-10 % metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301367 5 g 5 g
11311367 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01642.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18871-66-4 | C6H15NO2 | 133.191 g/mol
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal is used as a reagent for the synthesis of amides, diacylamines, and heterocycles, one carbon inserting synthon in preparation of pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-ones. It is used as intermediate in building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetal dimetílico de N,N-dimetilacetamida se utiliza como reactivo para la síntesis de amidas, diacilaminas y heterociclos, un sintón con inserto de carbono en una preparación de pirimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-onas. También se usa como intermedio en compuestos básicos.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar a temperaturas entre los 2 y los 8 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18871-66-4
Fórmula molecular C6H15NO2
Peso molecular (g/mol) 133.191
Número MDL MFCD00008476
Clave InChI FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
PubChem CID 87835
Nombre IUPAC 1,1-dimetoxi-N,N-dimetiletanamina
SMILES CC(N(C)C)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
Nombre de nota stabilized with 5 to 10% methanol
Densidad 0.911
Punto de ebullición 118°C to 120°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Índice de refracción 1.412
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1420865
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico