Learn More
N,N-Dimetilacetamida dimetil acetal, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10701925 100 g Frasco de vidrio 100 g
10270853 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10701925 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264131000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18871-66-4 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18871-66-4
Fórmula molecular C6H15NO2
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00008476
Clave InChI FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
PubChem CID 87835
Nombre IUPAC 1,1-dimetoxi-N,N-dimetiletanamina
SMILES CC(N(C)C)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9110g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 118.0°C
Temperatura de inflamación 8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 g
Fieser 04,166; 05,226; 10,154
Gravedad específica 0.911
Estabilizante sodium carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido