Learn More
N,N-dimetilacetamida-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylacetamide (D9) |
| CAS | 16727-10-9 |
| Fórmula molecular | C4D9NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Acetamide-2,2,2-d3, N,N-di(methyl-d3)- (8CI, 9CI, ACI), N,N-Di(methyl-d3)acetamide-2,2,2-d3 (ACI), 2,2,2-Trideuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)acetamide, N,N-Dimethylacetamide-d9, N,N-Dimethylacetamide-D9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-n,n-bis(trideuteriometil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 96.176 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.1249 |