Learn More
N,N-dimetilacetamida-d9, para RMN, + 99 % del átomo D, Thermo Scientific™
Código de producto. 16388216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1 ml; ampolla
Código de producto.
16388216 1 ml; ampolla
1 options
Código de producto. 16388216 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278820010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylacetamide-d9
Densidad 1.0300 g/mL
Temperatura de inflamación de 70 °C
Gravedad específica 1,03
Cantidad 1 ml
CAS 16727-10-9
Punto de fusión de -20,0 °C
Punto de ebullición de 165,0 °C
Fórmula molecular C4H9NO
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
Peso molecular (g/mol) 87.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.18
Grado RMN