Learn More
N,N-Dimetilacetamida, certificada AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10510341 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2,5 LT
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10510341 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10142140 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10457502 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10510341 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/3411/PB17
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 127-19-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00008686
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión -20 °C
Color Incolora
pH 4
Punto de ebullición 164 °C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 87,12g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.