Learn More
N,N-Dimetilacetamida, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15578654 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15578654 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15578654 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 9755.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.06€
    325.04€ / 1 litros
    Ahorro 151.02€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Para cromatografía de gases en el espacio de la cabeza
Especificaciones
CAS 127-19-5
Acidez máx. 0,0005 mEq/g
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación máx. 0,0005%
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99,9%
Fórmula molecular C4H9NO
Número MDL MFCD00008686
Número UN 2810
Agua máximo 0,05%
Sinónimo Acetic acid dimethylamide , Dimethyl Acetamide
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(C)=O
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
Peso molecular (g/mol) 87.12
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1LT N,N-DIMETHYLACETAMIDE BAKER ANALYZED GC-HS Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide