Learn More
N,N-Dimethylacetamide, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Solstice
Código de producto. 15611460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15611460 2 L Frasco de vidrio 2 litros
15601460 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15611460 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 1548062L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Grado espectrofotométrico,≥ 99 %
  • Los disolventes de grado espectrofotométrico son disolventes de alta pureza fabricados específicamente para aplicaciones que utilizan espectrofotómetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-19-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00008686
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylacetamide
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.937g/mL at 25°C
Cantidad 2 L
Límite de explosión 1.8% (100°F), 11.5% (160°F)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Punto de ignición 914°F
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.437
Fórmula lineal CH3CON(CH3)2
Presión de vapor 4mmHg (38°C), 2mmHg (25°C)
Beilstein 1737614
Punto de ebullición 164°C to 166°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Espectrofotometría
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.