Learn More
N,N-Dimethylacetamide, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15601460
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15601460 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15611460 2 L Frasco de vidrio 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15601460 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 1548061L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado espectrofotométrico,≥ 99 %
  • Los disolventes de grado espectrofotométrico son disolventes de alta pureza fabricados específicamente para aplicaciones que utilizan espectrofotómetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-19-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00008686
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylacetamide
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.937g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 1.8% (100°F), 11.5% (160°F)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Punto de ignición 914°F
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.437
Fórmula lineal CH3CON(CH3)2
Presión de vapor 4mmHg (38°C), 2mmHg (25°C)
Beilstein 1737614
Punto de ebullición 164°C to 166°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Espectrofotometría