Description
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylacetamide |
| pH | 4 (a 200,00g/L 20 °C) |
| Punto de fusión | -20 °C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 0,937g/mL a 25 °C |
| Cantidad | 2.5 L |
| Límite de explosión | 11,5% (160 °F), 1,8% (100 °F) |
| Temperatura de inflamación | 70 °C (158 °F) |
| Punto de ignición | 914 °F |
| Olor | Similar a aminas |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- N,N-Dimethylacetamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H312+H332-Nocivo en contacto con la piel o si se inhala
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.