Learn More
N,N-dimetilacetamida, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10579420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 LT
5 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10579420 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10090760 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10000770 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10115633 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10579420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115690050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.75€
    25.65€ / 5 ml
    Ahorro 3.10€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-19-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00008686
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylacetamide
Punto de fusión -20.0°C
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9370g/mL
Cantidad 5 mL
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4370 to 1.4390
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Gravedad específica 0.937
Fórmula lineal CH3CON(CH3)2
Presión de vapor Vapor Pressure: 1.7mbar at 25°C
Viscosidad 1.02 mPa.s (20°C)
Agua 0.3% max.
Beilstein 04, 59
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Índice Merck 15, 3248
Punto de ebullición 164.0°C to 166.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylacetamide