Learn More
N,N-Dimetilacetamida, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11486692 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486692 250 mL -
11496692 500 mL -
11406702 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486692 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215092883
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
CAS 127-19-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00008686
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylacetamide
Color Incolora
Densidad 0.94g/cm3 at 20°C
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12