Learn More
N,N-Dimetilacetamida, más de 99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10502334 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
25 litros
5 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10502334 25 L Bidón de metal 25 litros
10154440 1 l Frasco de vidrio 1 LT
10256190 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10047352 5 L Bidón de metal 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10502334 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181070250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-19-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00008686
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylacetamide
Punto de fusión -20.0°C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9370g/mL
Cantidad 25 L
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4370 to 1.4390
Residuos después de la evaporación 0.01% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.937
Fórmula lineal CH3CON(CH3)2
Presión de vapor Vapor Pressure: 1.7mbar at 25°C
Viscosidad 1.02 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max.
Beilstein 04, 59
Fieser 01,270; 02,144; 04,165
Índice Merck 15, 3248
Punto de ebullición 164.0°C to 166.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro