Learn More
N,N-Dimetilacetamida, ≥99,5% (GC), Solstice
Descripción
- Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylacetamide |
| Densidad | 0,937g/mL a 25 °C |
| Cantidad | 1 L |
| Límite de explosión | 1,8% (100 °F), 11,5% (160 °F) |
| Temperatura de inflamación | 70 °C (158 °F) |
| Punto de ignición | 914 °F |
| Fórmula lineal | CH3CON(CH3)2 |
| Presión de vapor | 4mmHg (38 °C), 2 mmHg (25 °C) |
| Beilstein | 1737614 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87,12g/mol |
| Show More |