Learn More
N,N-dimetilacetamida, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10117792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
20 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10117792 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10424432 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10236973 20 L Bidón de metal 20 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10117792 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378710025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    114.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 11.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-19-5
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00008686
Clave InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nombre IUPAC N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylacetamide
Punto de fusión -20.0°C
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9370g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4370 to 1.4390
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 0.937
Fórmula lineal CH3CON(CH3)2
Viscosidad 1.02 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max.
Índice Merck 15, 3248
Punto de ebullición 164.0°C to 166.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.