Learn More
N,N-dimetilacetamida-2,2,2-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylacetamide-2,2,2-D3 |
| CAS | 20255-66-7 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H6 N O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Acetamide-2,2,2-d3, N,N-dimethyl- (8 CI, 9 CI, ACI), N,N-Dimethylacetamide-2,2,2-d3 (ACI), N,N-Dimethylacetamide-2,2,2-D3, N,N-Dimethylacetamide-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N,N-dimetilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 90.139 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.087 g/mol |
| Mostrar más |