Learn More
N,N-Dimetil-p-toluidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404034 100 g 100 g
11414034 500 g 500 g
11424034 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404034 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11988.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.40€
    34.65€ / 100 g
    Ahorro 3.75€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-97-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
N,N-Dimethyl-p-toluidine is used as a polymerization catalyst for polyesters, acrylate and epoxy resins. It is also used as a hardener for dental cements and in adhesives. It serves as an intermediate for photographic chemicals, in industrial glues, in artificial fingernail preparations, colorants, pharmaceuticals. It reacts with vinyl ether in the presence of copper(II) chloride gives tetrahydroquinolines. Further, it is used to accelerate polymerization of ethyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetil-p-toluidina se utiliza como catalizador de polimerización para poliésteres, el acrilato y resinas epoxídicas. También se utiliza como endurecedor para cementos dentales y en adhesivos. Sirve como intermedio para productos químicos fotográficos, en colas industriales, en preparaciones artificiales de uñas, colorantes y productos farmacéuticos. Reacciona con el éter de vinilo en presencia de cloruro de cobre(II), lo que da tetrahidroquinolinas. Además, se utiliza para acelerar la polimerización del metacrilato de etilo.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-97-8
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00008316
Clave InChI GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine
PubChem CID 7471
Nombre IUPAC N,N,4-trimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-p-toluidine
Punto de fusión -25°C
Densidad 0.937
Punto de ebullición 210°C to 211°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 100 g
Número UN UN1708
Beilstein 774409
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 99%