Learn More
N,N-dimetil-p-fenilendiamina, TRC
Código de producto. 30371717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371717 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30371717 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47676025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-p-phenylendiamine
CAS 99-98-9
Fórmula molecular C8 H12 N2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1,4-Benzenediamine, N,N-dimethyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N,N-dimethyl- (8CI), N1,N1-Dimethyl-1,4-benzenediamine, (4-Aminophenyl)dimethylamine, 1-Amino-4-(dimethylamino)benzene, 4-(Dimethylamino)aniline, 4-(Dimethylamino)benzenamine, 4-(N,N-Dimethylamino)aniline, 4-(N,N-Dimethylamino)phenylamine, 4-Amino-N,N-dimethylaniline, C.I. 76075, DMPD, Dimethyl-p-phenylenediamine, N,N-Dimethyl-1,4-benzenediamine, N,N-Dimethyl-1,4-diaminobenzene, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethyl-p-benzenediamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine, N-(4-Aminophenyl)-N,N-dimethylamine, NSC 1493, [4-(Dimethylamino)phenyl]amine, p-(Dimethylamino)aniline, p-(Dimethylamino)phenylamine, p-Amino-N,N-dimethylaniline, p-Aminodimethylaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,9H2,1-2H3
SMILES CN(C)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 4-N,4-N-dimetilbenceno-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 136.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1