Learn More
N,N-Dimetil-p-fenilediamina-d6, TRC
Código de producto. 30382937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382937 100 mg
30378986 25 mg
30370292 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476762100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1398066-19-7
Fórmula molecular C8 D6 H6 N2
Peso molecular (g/mol) 142.231
Sinónimo Dimethyl-p-phenylenediamine-d6, N,N-Di(methyl-d3)-1,4-phenylenediamine, N1,N1-Di(methyl-d3)-1,4-benzenediamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-d6, 4-Amino-N,N-dimethyl-d6-aniline
Nombre IUPAC 1-N,1-N-bis(trideuteriometil)benceno-1,4-diamina
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(N)cc1)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-d6
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.138