Learn More
N,N'-Dimetil-N,N'-bis(mercaptoacetil)hidrazina(> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Dimethyl-N,N'-bis(mercaptoacetyl)hydrazine |
| CAS | 131760-67-3 |
| Fórmula molecular | C6 H12 N2 O2 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Mercaptoacetic Acid 2-(2-mercaptoacetyl)-1,2-dimethylhydrazide, Mercapto-2-(mercaptoacetyl)-1,2-dimethylhydrazide Acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O2S2/c1-7(5(9)3-11)8(2)6(10)4-12/h11-12H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(N(C)C(=O)CS)C(=O)CS |
| Nombre IUPAC | N,N'-dimetil-2-sulfanil-N'-(2-sulfanilacetil)acetohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 208.302 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.034 |