Learn More
Yoduro de N,N-dimetil-N-2-fenoxietil-N-2'-tenilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-N-2-phenoxyethyl-N-2'-thenylammonium Iodide |
| CAS | 109732-56-1 |
| Fórmula molecular | C15 H20 N O S . I |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20NOS.HI/c1-16(2,13-15-9-6-12-18-15)10-11-17-14-7-4-3-5-8-14;/h3-9,12H,10-11,13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].C[N+](C)(CCOc1ccccc1)Cc2cccs2 |
| Nombre IUPAC | yoduro de dimetil-(2-fenoxietil)-(tiofen-2-ilmetil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 389.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.031 |