Learn More
Yoduro de (N,N-dimetil)metilenamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492118 50 g 50 g
11482118 10 g 10 g
11402128 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15146.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.94€
    263.65€ / 50 g
    Ahorro 90.29€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 33797-51-2 | C3H8IN | 185.008 g/mol
(N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide is a useful reagent for many synthetic applications like aminomethylation. It is also essential for the conversion of ketones to α, β-unsaturated enones. It is utilized to prepare derivatives of the type RCH2N(CH3)2. It is extensively used in medicines like painkillers and sedatives- Tramadol hydrochloride intermediate viz. 2-dimethylamine methylcyclohexanone. It is also employed in reactive dyes, synthesized spices. It plays an essential role in Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de (N,N-dimetil)metilenamonio es un reactivo útil para muchas aplicaciones sintéticas, como la aminometilación. También es esencial para la conversión de cetonas a enonas α, β-insaturadas. Se utiliza para preparar derivados del tipo RCH2N(CH3)2. Se utiliza ampliamente en medicamentos, como analgésicos y sedantes: intermediario de clorhidrato de tramadol, como metilciclohexanona de 2-dimetilamina. También se emplea en colorantes reactivos y especias sintetizadas. Desempeña un papel esencial en las reacciones de Mannich.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida. Parcialmente soluble en acetonitrilo, tetrahidrofurano y diclorometano.
Nota
Sensible a la luz y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33797-51-2
Fórmula molecular C3H8IN
Peso molecular (g/mol) 185.008
Número MDL MFCD00011810
Clave InChI VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo eschenmoser's salt, n,n-dimethylmethyleneiminium iodide, n-methyl-n-methylenemethanaminium iodide, dimethyl methylidene azanium iodide, n,n-dimethyl methyleneammonium iodide, dimethyl methylene ammonium iodide, methanaminium, n-methyl-n-methylene-, iodide, eschenmoser inverted exclamation mark s salt, eschenmoser salt, dimethyl methylene ammounium iodide
PubChem CID 2724133
Nombre IUPAC dimetil(metilideno)azanio; yoduro
SMILES C[N+](=C)C.[I-]
Specifications
Nombre del producto químico o material (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 3594966
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Índice Merck 14,3251
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide. Partially soluble in acetonitrile,tetrahydrofuran and dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.01
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide