Learn More
Yoduro de (N,N-dimetil)metilenamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide is a useful reagent for many synthetic applications like aminomethylation. It is also essential for the conversion of ketones to α, β-unsaturated enones. It is utilized to prepare derivatives of the type RCH2N(CH3)2. It is extensively used in medicines like painkillers and sedatives- Tramadol hydrochloride intermediate viz. 2-dimethylamine methylcyclohexanone. It is also employed in reactive dyes, synthesized spices. It plays an essential role in Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El yoduro de (N,N-dimetil)metilenamonio es un reactivo útil para muchas aplicaciones sintéticas, como la aminometilación. También es esencial para la conversión de cetonas a enonas α, β-insaturadas. Se utiliza para preparar derivados del tipo RCH2N(CH3)2. Se utiliza ampliamente en medicamentos, como analgésicos y sedantes: intermediario de clorhidrato de tramadol, como metilciclohexanona de 2-dimetilamina. También se emplea en colorantes reactivos y especias sintetizadas. Desempeña un papel esencial en las reacciones de Mannich.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida. Parcialmente soluble en acetonitrilo, tetrahidrofurano y diclorometano.
Nota
Sensible a la luz y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Spécification
| Nombre del producto químico o material | (N,N-Dimethyl)methyleneammonium iodide |
| Punto de fusión | ∼240°C (decomposition) |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 3594966 |
| Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
| Índice Merck | 14,3251 |
| Información de solubilidad | Soluble in dimethylformamide. Partially soluble in acetonitrile,tetrahydrofuran and dichloromethane. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.01 |
| Porcentaje de pureza | 97% |