Learn More
N,N-Dimetil-m-toluidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480933 5 g 5 g
11490933 25 g 25 g
11400943 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13326.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-72-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-72-2
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00008305
Clave InChI CWOMTHDOJCARBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-m-toluidine, benzenamine, n,n,3-trimethyl, dimethyl-m-toluidine, m-methyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-methylaniline, m,n,n-trimethylaniline, n,n-dimethyl-3-methylaniline, dimetil-m-toluidina, n,n,3-trimethylbenzenamine, benzene, 1-dimethylamino-3-methyl
PubChem CID 8488
Nombre IUPAC N,N,3-trimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=CC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-m-toluidine
Punto de fusión -15°C
Punto de ebullición 212°C to 215°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1708
Beilstein 1422766
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 98%