Learn More
N,N-Dimetil-m-fenilediamina, Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30369117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30369117 1 g 1 g
30383173 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30369117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4767501G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3575-32-4
Fórmula molecular C8 H12 N2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 209.12
Nombre IUPAC 1-N,1-N-dimetilbenceno-1,3-diamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CN(C)c1cccc(N)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine, Dihydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0534