Learn More
N,N-dimetil-L-valina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-L-valine |
| CAS | 2812-32-0 |
| Fórmula molecular | C7 H15 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N,N-Dimethylvaline, (S)-2-(Dimethylamino)-3-methylbutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2/c1-5(2)6(7(9)10)8(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N(C)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(dimetilamino)-3-metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 145.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.1103 |