Learn More
N,N-Dimetil-L-triptófano Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30383198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383198 1 g
30372968 2.5 g
30371593 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4718551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2253893-37-5
Fórmula molecular C13H16N2O2 . xHCl
Peso molecular (g/mol) 232.28
Sinónimo N,N-Dimethyltryptophan Hydrochloride
SMILES CN(C)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-L-tryptophan Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O2/c1-15(2)12(13(16)17)7-9-8-14-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,12,14H,7H2,1-2H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1212