Learn More
N,N-dimetil-L-fenilalanina, Mikromol™
Código de producto. 30050585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050585 100 mg 100 miligramos
30050338 25 mg 25 miligramos
30461145 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30050585 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0262.16
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N-dimetil-L-fenilalanina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
CAS 17469-89-5
Nombres de analitos o componentes N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, L-N,N-dimethyl-3-phenyl-Alanine, N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, N,N-Dimethylphenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-12(2)10(11(13)14)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
SMILES CN(C)[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(dimetilamino)-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 193.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103 g/mol