Learn More
N,N-Dimetil-L-fenilalanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N, N-Dimethyl-L-phenylalanine |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 225.0°C to 227.0°C |
| Color | Blanco |
| Densidad | 0.0950g/mL |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |