Learn More
N,N-dimetil-indol-3-acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-indole-3-acetamide |
| CAS | 91566-04-0 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O/c1-14(2)12(15)7-9-8-13-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,13H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-indol-3-il)-N,N-dimetilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 202.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1106 |