Learn More
(N,N)-Dimetil)etil Laurato, TRC
Código de producto. 30375402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375402 500 mg
30377102 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD472950500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34839-10-6
Fórmula molecular C16H33NO2
Peso molecular (g/mol) 271.44
Sinónimo Dodecanoic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester, 2-(N,N-Dimethylamino)ethyl Dodecanoate, N-[2-(Dodecanoyloxy)ethyl]-N,N-dimethylamine, NSC 405542
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (N,N)-(Dimethyl)ethyl Laurate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(18)19-15-14-17(2)3/h4-15H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.2511