Learn More
N,N-Dimetil-d6-glicina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30370396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30370396 10 mg -
30388708 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47308210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 347840-03-3
Fórmula molecular C4 2H6 H3 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 145.62
Sinónimo Glycine, N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (9CI), (Dimethylamino)acetic acid-d6 hydrochloride, 2-[Di(methyl-d3)amino]acetic acid hydrochloride, Dimethylglycine-d6 hydrochloride, N,N-Di(methyl-d3)aminoacetic acid hydrochloric acid, N,N-Dimethylglycine-d6 hydrochloride, N,N-Dimethylglycine-D6 (di(methyl-D3)) hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 2-[bis(trideuteriometil)amino]acético; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(=O)O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3;
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0777